Learn More
Kieselgel Indizierende Trockenmittel, Granulat mit -6 +16 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-5547816
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498570 250 g 250 Gramm
11418580 1 kg 1 Kilogramm
11408580 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11498570 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044389.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Silica gel desiccant is used to dry the air in industrial compressed air systems. It is also used as a preservation tool to control relative humidity in museum and library exhibitions and storage. Further, it is employed in diagnostic test strips, inhalation devices, syringes, drug test kits and hospital sanitation kits. In addition to this, it is used as a stationary phase in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel desiccant
Farbe Blau
Physikalische Form granular
Dichte 2.17 to 2.66g/cm3
Material Kieselgel
Menge 250 g
Netzgröße -6+16 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Löslichkeitsinformationen Soluble in alkalies. Insoluble in water.
Empfindlichkeit Hygroskopisch
IUPAC-Name Dioxosilan
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silica gel desiccant, indicating
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Silica, Cobalt chloride