Learn More
Kieselgel Rubin Trockenbeutel, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15667160 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Granulate
Metallbehälter
Metallkanister
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15667160 250 g Metallkanister 250 Gramm
15696910 250 g Granulate 250 Gramm
15657160 1 kg Metallbehälter 1 Kilogramm
15686910 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 15667160
Marke: Honeywell-Fluka 80148250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Mit Indikatorfunktion, 1/3 TE, Beutel mit ∼10 g, kristallin
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Kieselgel Rubin Trockenbeutel
CAS 112926-00-8
Material Kieselgel Rubin Trockenbeutel
Menge 250 g
Summenformel O2Si
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Verpackung Metallkanister
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name Silandion
Molekulargewicht (g/mol) 60.08