Learn More
Kieselgel Rubin Trockenbeutel, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15696910 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Granulate
Metallbehälter
Metallkanister
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15696910 250 g Granulate 250 Gramm
15667160 250 g Metallkanister 250 Gramm
15657160 1 kg Metallbehälter 1 Kilogramm
15686910 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15696910 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 72811250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Indikatorfunktion, 1/3 TE, Beutel mit ∼10 g, kristallin
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kieselgel Rubin Trockenbeutel
Siedepunkt 2230 °C
Farbe Rot
Schmelzpunkt 1600 °C
pH 9
CAS 112926-00-8
Dichte 2 g/cm3
Material Kieselgel Rubin Trockenbeutel
Menge 250 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Verpackung Granulate
Löslichkeitsinformationen Leicht in Wasser löslich