Learn More
Silikagel-Rubin, Solstice
Catalog No. 15667350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Verpackung Packungsgröße
15667350 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
15657350 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 15667350 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 858152.5KG
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Trockenmittel, mit Feuchtigkeitsanzeige, kobaltfrei
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112926-00-8
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.083
MDL-Nummer MFCD00011232
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kieselgel Rubin
Siedepunkt 2230 °C
Farbe Rot
Schmelzpunkt 1600 °C
Physikalische Form granular
pH 9
Material Kieselgel
Menge 2.5 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche