Learn More
Thermo Scientific Chemicals Breitporiges Kieselgel, Pulver mit -100+200 Mesh
Artikelnummer. p-4765045
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11375497
Marke: Thermo Scientific Chemicals 042726.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Silica gel, wide pore is mainly used for the dehydrated purification of the industrial gases, the clearance of the organic acids and high polymers in the insulative oil, the purification and separation of the medicines. It is also used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße -100/200 Mesh
Porengröße 150 Å
Verpackung Flasche
pH 6,5 bis 7,5
Menge 50 g
Oberfläche (metrisch) 350 bis 400 m2/g
Typ Kieselgel
Material Silika