Learn More
Macherey-Nagel™ DC-Fertigplatten SILCEL-Mix-25 UV 254 Format: 20x20 cm (VE=25Stck.)
Product Code. 10756712 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
200 x 200 mm
Unit Size:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Abmessungen (L x B) Unit Size
10756712 200 x 200 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10756712 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 810043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00 €
    274.00 € / 25 Stück
    Sparen 10.00 €
    3% Rabatt
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Trennen Sie Konservierungsmittel und andere antimikrobielle Verbindungen. SILCEL-Mix-25 Cellulose und Silica-Mischschicht auf Glasplatten sind die perfekte Wahl für TLC-Trennungen.
Separate preservatives and other antimicrobial compounds. SILCEL-Mix-25 Cellulose and Silica Mixed Layer on Glass Plates is the perfect choice in TLC separations.
  • Mischschicht aus Cellulose und Silika
  • Empfohlen für die Trennung von Konservierungsmitteln
  • Empfohlen für die Trennung von antimikrobiellen Verbindungen
Specifications
Material Cellulose & Silika
Menge 25er-Packung
Typ Glasplatten
Fluoreszierender Indikator UV254
Dicke (metrisch) 0.25 mm
Abmessungen (L x B) 200 x 200 mm