Learn More
Macherey-Nagel™ DC-Fertigplatten SIL G-25 TENSIDE Format: 20x20 cm (VE=25Stck.)
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
200 x 200 mm
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
Separate surfactants by TLC (Thin-Layer Chromatography). SIL G-25 Tenside Special Silica Layers for Separation of Surfactant come avallable as glass plates.
- Silika G mit Ammoniumsulfat imprägniert
- Erhältlich als Glasplatten ohne Fluoreszenzanzeige
- Empfohlen für die Trennung von Detergenzien, Alkanesulfonaten, Polyglykolen usw.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Silika |
| Menge | 25er-Packung |
| Typ | Glasplatten |
| Dicke (metrisch) | 0.25 mm |
| Abmessungen (L x B) | 200 x 200 mm |