Learn More
Macherey-Nagel™ DC-Fertigplatten Nano-SIL C18-100 Format: 10x10 cm (VE=25Stck.)
Artikelnummer. 10471662 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10471662 10 x 10 cm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10471662 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 811052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    483.00 €
    417.90 € / 25 Stück
    Sparen 65.10 €
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HPTLC-Glasplatten in verschiedenen Plattengrößen für viele verschiedene Anwendungen.Kieselgel mit Octadecyl (C18, ODS, RP18)-Modifikation
HPTLC.Glasplatten, modifizierte Kieselgelschicht, Nano-SIL C18-100
  • Basismaterial: Mit Kieselgel beschichtete Glasplatten
  • Modus: Umgekehrte Phase
  • Schichthärte: Standard, Weich
Adsorptionsmittel:
  • Kieselgel mit Octadecyl (C18, ODS, RP18)-Modifikation
  • Phase Nano-SIL C18-100
  • UV-Indikator: Nein
  • Partikeltyp: Vollständig poröse Partikel (FPP)
  • Partikelform: Unregelmäßig
  • Partikelgröße: 2-10 μm
  • Porengröße: 60Å
  • Porenvolumen: 0,75 ml/g
  • Ordner: Ja
Indikatoren:
Diese Platte kann mit verschiedenen UV-Indikatoren verwendet werden – mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV (254 nm); spezielles anorganisches Fluoreszenz-Pigment mit blauer Fluoreszenz für langwelliges UV (366 nm).
Bindemittel:
Hochpolymere Produkte, die in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig sind
Empfohlene Anwendungen:
Alkaloide, Aminosäuren, Barbiturate, Arzneimittel, Flavonoide, Indolderivate, optische Aufheller, Peptide, Phenole, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH ), Konservierungsmittel, Umkehrphasenchromatographie (RP), Steroide, Pflanzenöle (Identifizierung von fetten Ölen gemäß EP)
Allgemein TLC Plattenmerkmale von Macherey-Nagel:
  • Vorbeschichtete, gebrauchsfertige Platten
  • Große Auswahl an Plattengrößen, Oberflächenbeschichtungen und Trägermaterialien
  • Die Platte kann zur eindeutigen Identifizierung problemlos beschriftet werden
  • Glasplatten sind robust, hitzebeständig und chemisch beständig gegenüber allen gängigen mobilen Phasen- und Visualisierungsreagenzien.
  • Erhöhte Trennleistung durch optimierte Partikelgrößenverteilung
  • Eine staubfreie Platte ermöglicht eine bequeme Handhabung und verhindert eine Verunreinigung mit Siliziumdioxid. TLC Kammer
Spezifikation
Material Silica 60
Partikelgröße 2 bis 10 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25er-Packung
Typ Glasplatten
Porenvolumen 0,75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Abmessungen (L x B) 10 x 10 cm