Learn More
Macherey-Nagel™ DC-Fertigplatten Nano-SIL C18-50 Format: 10x10 cm (VE=25Stck.)
Artikelnummer. 10716142 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
10716142 10 x 10 cm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10716142 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 811054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00 €
    350.15 € / 25 Stück
    Sparen 67.85 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HPTLC-Glasplatten in verschiedenen Plattengrößen für viele verschiedene Anwendungen. Siliziumgel (SiOH), mit Koffein imprägniert, zur Analyse polycyclischer aromatischer Kohlenwasserstoffe.
Spezifikation
Material Silica 60
Partikelgröße 2 bis 10 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25er-Packung
Typ Glasplatten
Porenvolumen 0,75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Abmessungen (L x B) 10 x 10 cm