Learn More
Macherey-Nagel™ Kieselgel P Sorbens mit Gips als Bindemittel
Artikelnummer. 10534621 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10534621
Marke: Macherey-Nagel™ 816400.1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Menge 1000 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) TLC
Produkttyp Silika P-Adsorbentien
Partikelgröße 5 bis 50 μm
Güte Präparativ
Enthält Fluoreszenzindikator UV254
pH-Bereich 7
Porenvolumen 0,75 ml/g
Porengröße 60 Å
Oberfläche (metrisch) 500