Learn More
Macherey-Nagel™ Kieselgel P Sorbens mit Gips als Bindemittel
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1000 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | TLC |
| Produkttyp | Silika P-Adsorbentien |
| Partikelgröße | 5 bis 50 μm |
| Güte | Präparativ |
| Enthält | Fluoreszenzindikator UV254 |
| pH-Bereich | 7 |
| Porenvolumen | 0,75 ml/g |
| Porengröße | 60 Å |
| Oberfläche (metrisch) | 500 |