Learn More
Oranges Kieselgel, für Trocknungszwecke, ungiftig, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3593513 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10005313 250 g Glasflasche 250 Gramm
10647444 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10116863 5 kg Kunststoff-Fass 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10005313 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 392032500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1327-36-2 | Al2O5Si | 162.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1327-36-2
Summenformel Al2O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 162.04
MDL-Nummer MFCD00077645
InChI-Schlüssel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel orange
Farbe Orange
Physikalische Form Perlen
Material Kieselgel
Menge 250 g
Verlust bei Trocknung 2% max. (120°C, 2 h)
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.