Learn More
Silikatlösung für Ionenchromatographie 1 g/l,1 % NaOH-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12912195 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
12912195 250 ml 250 Milliliter
12902195 100 ml 100 Milliliter
12922195 500 ml 500 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 12912195
Marke: Fisher Chemical A 041 250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
Summenformel (SiO3)2-
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silikat
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l ±0.002
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix 1 % NaOH
Menge 250 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Silicate 1000mg/l in NaOH 1% (A 041)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.