Learn More
WTW™ RT 0.01 - 5.00 mg/l Si Silicium/ Kieselsäure Küvetten-Test
Click to view available options
Anzahl Tests:
300
Packungsgröße:
1 Set
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Trinkwasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex Photometer |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 300 |
| Ausreichend für | 300 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | TOC (Total Organic Carbon) Testkit für organische Kohlenstoffzellen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid