Learn More
Kieselsäure, 99.9%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15622940 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15622940 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15622940 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 28877225G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Aufgereinigt durch Raffination, 20 μm, 99.9 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kieselsäure
pH 3 bis 8 (bei 33 g/l 25 °C)
CAS 1343-98-2
Verpackung Poly-Flasche
Menge 25 g
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Kieselsäure, Monosilikasäure, Tetrahydroxysilan, Siliciumtetrahydroxid, silicon tetrahydroxide, silicasol, kieselsaeure, si oh 4, unii-623b93yabh, orthosilicicacid
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name silanedione
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
PubChem CID 14942
ChEBI CHEBI:26675
Reinheit (%) 99.90 %