Learn More
Kieselsäure, n-Hydrat, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker ™
Artikelnummer. 15527814 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15527814 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15527814 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 032401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 63231-67-4
Summenformel H2O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 78.098
InChI-Schlüssel IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Metasilikasäure, Kieselsäure h2sio3, Kieselsäure Deutsch, Dihydroxysilanon, Kieselsäure, Polykieselsäure, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
PubChem CID 14768
IUPAC-Name Dihydroxy(oxo)silan
SMILES O[Si](=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kieselsäure
Namenshinweis n-Hydrat
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.10 kg
Menge 500 g
Physikalische Form Pulver
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz