Learn More
Macherey-Nagel™ Chiralplate™ für die TLC-Enantiomertrennung
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 200 mm
100 x 100 mm
100 x 200 mm
Menge:
25
25er-Packung
4
4er-Packung
50
Packungsgröße:
25 Stück
4 Stück
50 Stück
Beschreibung
Eigenschaften
- Nano Silika mit umgekehrter Phase, imprägniert mit Cu(II)-Ionen und einem chiralen Selektor (ein Prolin-Derivat, DP 31 43 726 und EP 0 143 147)
- Trennung auf der Grundlage des Ligandenaustausches, d. h. Bildung von ternären gemischten Ligand-Komplexen mit den Cu(II)-Ionen; Unterschiede in der Stabilität der diastereomeren Komplexe führen zu chromatographischer Trennung
- Erhältlich als Glasplatten mit Fluoreszenzanzeige
Verwendung
- Enantiomer-Trennung von Aminosäuren, N-Methylaminsäuren, N-Formaylaminosäuren, α-Alkylaminosäuren, Thiazolidin-Derivaten, Dipeptiden, Lactonen, α-Hydroxycarbonsäuren
- Eine Überprüfung der Anwendung von CHIRALPLATE wurde von K. Günther [J. Chromatogr. 448 (1988) 11–30] geboten.
Spezifikation
Spezifikation
| Trägermaterial | Silika |
| Material | Silika |
| Menge | 50 |
| Typ | Glasplatten |
| Fluoreszierender Indikator | UV254 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für TLC-Enantiomertrennung |
| Dicke (metrisch) | 0.25 mm |
| Abmessungen (L x B) | 50 x 200 mm |