Learn More
Silizium(II)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7076405
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11308858
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041710.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10097-28-6 | OSi | 44.084 g/mol
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10097-28-6
Summenformel OSi
Molekulargewicht (g/mol) 44.084
MDL-Nummer MFCD00151536
InChI-Schlüssel LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
IUPAC-Name Oxoniumylidynesilanid
SMILES [O+]#[Si-]
Spezifikation
Siedepunkt 1880°C
Chemischer Name oder Material Silicon(II) oxide
Schmelzpunkt >1702°C
Physikalische Form 3 bis 6 mm-Stücke
Menge 100 g
Formelmasse 44.09
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.13
Dichte 2.13