Learn More
Silizium(IV)-Oxid, Sputter.Target, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15473805 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15473805 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041099.KS
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon(IV) oxide sputtering target
Namenshinweis 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Menge Je 1
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00011232
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 60.09
Reinheit (%) 99.995%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.