Learn More
Silizium, optisches Fenster, 25.4 mm (1.0 Zoll) Durchmesser x 2 mm (0.08 Zoll) Dicke
Artikelnummer. 15496915
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15496915 1 Ea. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15496915 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045381.KS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon Optical Window
Namenshinweis 25.4mm (1.0 in.) dia. x 2mm (0.08 in.) thick, Uncoated, Clear Aperture 85%, Surface Finsh 40/20
CAS 7440-21-3
Menge 1 Ea.
Summenformel Si
MDL-Nummer MFCD00085311
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Si]
IUPAC-Name Silikon
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573