Learn More
Hirschmann™ Schläuche aus Silikon-Peroxid
Artikelnummer. 15846425
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Industrielle Nutzung
Packungsgröße:
15 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
15846425 Industrielle Nutzung 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15846425 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 95218013
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Silikonschlauch für industrielle Anwendungen
  • Durchscheinend
  • Temperaturbeständig bei −51 bis +238 °C.
  • Shore-Härte A 55
  • Autoklavierbar
  • Silikonschlauch mit organischem Peroixid
  • Nicht toxisch
  • Ozon- und UV-beständig
  • Innendurchmesser 3,2 mm, Länge 15 m
Spezifikation
Material Siliziumperoxid
Produkttyp Schläuche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrielle Nutzung
Größe Innendurchmesser: 3,2 mm, Länge: 15 m