Learn More
Silikon-Standard für ICP, 1000 μg/ml in H2O, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11498839 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498839 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11498839 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. PLSI9A2X
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Si1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silikonstandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 6834-92-0, 7732-18-5
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 39 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Summenformel Na2O3Si
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium, Dioxido(oxo)silan
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 122.062
PubChem CID 23266
Menge 500 ml
ChEBI CHEBI:60720
Güte Assurance
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch