Learn More
Silikonstandard für ICP, ICP-MS 1000 μg/ml (1000 ppm) in Wasser (H2O), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11439019 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 11439019
Marke: Reagecon PSI2B7
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus ultrareinem Metall (99.999 %), getestet mit einer ISO17025-akkreditierten Testmethode (INAB Ref: 264T) und Rohmaterialien, die vor der Herstellung durch Titration und ICP-MS getestet wurden.
  • ICP, ICP-MS-Referenzstandard, ICP, ICP-MS-Referenzmaterial
  • ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
  • ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis +1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
  • ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
  • GHS/OSHA-konform, REACH usw.
  • Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO 7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Produktion von Massenspektroskopie-Standards behandelt), dreifach destillierte Säuren und dreifach vorgereinigte Dreifachflaschen verwendet werden.
  • Die Titrimetrie und die Spektroskopie werden mithilfe von separaten zertifizierten Referenzmaterialien (CRM’s) kontrolliert und kalibriert. Das Produkt weist somit zwei Schichten einer Rückverfolgbarkeit auf, wenn zutreffend einschließlich NIST-Standards.
  • Alle Messunsicherheiten im Zusammenhang mit diesem Produkt werden entsprechend den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten im 95 %-Konfidenzintervall ausgewiesen.
Spezifikation
Beschreibung Matrix: H2O
Verpackung HDPE dreifach ausgelaugt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Silikon
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1000 µg/mL (1000 ppm)
Verfahren ICP, ICP-MS, AA, IC, XRF und andere Kationenmessverfahren
Element Silikon
Menge 250 ml