Learn More
Silicon Standard: Si @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Click to view available options
Menge:
50 g
200 g
Packungsgröße:
200 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Silicon Standard: Si @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Silicon |
| CAS | 7440-21-3 |
| Verfahren | ICP/XRF/RDE |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Silicon |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | Si |
| Synonym | Silicon |
| InChI-Formel | InChI=1S/Si |
| SMILES | [Si] |
| IUPAC-Name | silicon |
| Mehr anzeigen |