Learn More
Siliziumstandard: Si @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17981806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
200 g
Packungsgröße:
200 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17981806 50 g 50 Gramm
17971576 200 g 200 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17981806 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOSI500050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Siliziumstandard: Si @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon
CAS 7440-21-3
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Silicon
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Si
Synonym Silicon
InChI-Formel InChI=1S/Si
SMILES [Si]
IUPAC-Name Silikon
Solvent or Matrix 75 cSt Mineralöl
Molekulargewicht (g/mol) 28.086
Menge 50 g
Formelmasse 27,977 g/mol