Learn More
Hirschmann™ Adapter mit NS-Schliff, Silikon
Beschreibung
- Aus hochreinem Silikon
- Anpassung an Pellet-Vorratsflaschen
- GL 45
- NS 29/32
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Adapter |
| Material | Silikon |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Extraktionsreagenzien direkt aus einer Zellstoffflasche |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Solarus-Titration |
| Gewindegröße | A 45 bis 29/32 |