Learn More
Heidolph™ Silikon-Verlängerungsschlauch
Artikelnummer. 10065821 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
0,8 mm Inendurchmesser/2,6 mm Außendurchmesser
1,42 mm Inendurchmesser/3,22 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
10065821 1,42 mm Inendurchmesser/3,22 mm Außendurchmesser 1 Stück
10640113 0,8 mm Inendurchmesser/2,6 mm Außendurchmesser 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10065821
Marke: Heidolph™ 5253002500
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Platinbeschichtete Silikonschläuche für den Einsatz in Pharmazie und Biologie. Die Heidolph™ Silikonverlängerungsschläuche sind sehr glatt, biokompatibel und inert.
  • Die extrem glatte Innenseite verhindert das Bakterienwachstum.
  • Biokompatibel, minimale Adsorption und Absorption.
  • Gute Fließeigenschaften.
  • Hohe Temperaturstabilität
  • Absolut inert, Weichmacher-frei.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI, FDA, erfüllt GLP und NSF.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1.42 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 3.22 mm
Dicke (metrisch) 0.9 mm
Zur Verwendung mit Pumpe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Extrem glatte Innenfläche zum Verhindern von Bakterienwachstum; biokompatibel bei minimaler Adsorption und Absorption, gute Flusseigenschaften, hohe Temperaturstabilität, inert, weichmacherfrei, durchscheinend weiß.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Sterilität Unsteril
Schlauchgröße 1,42 mm Inendurchmesser/3,22 mm Außendurchmesser
Sterilisationsmethode Autoklavieren für 30 min (bei 1 bar, Bestrahlung)
Höhe (metrisch) 7 m Wasser
Gasdurchlässigkeit Relativ hoch
Einschränkungen Nicht geeignet für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, Säuren oder verdünnte Natronlauge; relativ hohe Gasdurchlässigkeit.
Farbe Durchscheinend, weiß
Maximaler Druck Kontinuierlich/kurze Zeit 0,5/1,5 bar
Vakuumstärke Gut
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Produkttyp Verlängerungsschläuche