Learn More
Thermo Scientific™ Silikonfreie Viton™ Türversiegelung für Thermo Scientific™ Heratherm™ Inkubatoren und Öfen
Artikelnummer. 12625326 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Heratherm 400 l Modelle
Heratherm 750l Modelle
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12625326 Heratherm 750l Modelle 1 Stück
12615326 Heratherm 400 l Modelle 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12625326
Marke: Thermo Scientific™ 50135870
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Heratherm™ Inkubatoren und Öfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Heratherm 750l Modelle
Typ Türdichtung