Learn More
Thermo Scientific™ Silikonfreie Viton™ Türversiegelung für Thermo Scientific™ Heratherm™ Inkubatoren und Öfen
Artikelnummer. p-4582579 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Heratherm 400 l Modelle
Heratherm 750l Modelle
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12625326 Heratherm 750l Modelle 1 Stück
12615326 Heratherm 400 l Modelle 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12625326 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50135870
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Heratherm™ Inkubatoren und Öfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Heratherm 750l Modelle
Typ Türdichtung