Learn More
Testo™ 05540004C SILIKON- WAERMELEITPASTE 14 GRAMM
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
Max. 260 °C
Unit Size:
1 Stück
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Testo™ Rauchgastemperaturfühler |
| Temperatur (metrisch) | Max. 260 °C |