Learn More
Fisherbrand™ Pipettenadapter aus Silikon mit Sicherheitsventil
Artikelnummer. 15830043 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Adapter mit Sicherheitsventil
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15830043 Adapter mit Sicherheitsventil
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15830043
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit der Accumax Pipettierhilfe.
  • Hergestellt aus Silikon
  • Mit Sicherheitsventil zum Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeiten
  • Unterstützt schnelles und präzises Pipettieren
Spezifikation
Typ Adapter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzises Pipettieren
Zur Verwendung mit (Geräte) Accumax Pipettierhilfe
Enthält Sicherheitsventil