Learn More
Masterflex™ Platinvernetzte Silikonschläuche
Beschreibung
- Silikonschläuche mit glattem Innendurchmesser verbessern die Charakteristika des Flüssigkeitsstroms durch Reduzieren der Höhen und Tiefen in der Topographie der inneren Oberfläche
- Keine extrahierbaren Substanzen
- Verleiht keinen Geschmack oder Geruch
- Ausgezeichnete Flexibilität und hervorragender Biegeradius
- Reißfest
- Überragende Glätte der inneren Oberfläche
- Ausgezeichnete Lebensdauer der Peristaltikpumpe
- Hergestellt in einer Reinraumumgebung
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,375 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.6mm |
| Material | Platinbehandeltes Silikon |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,625 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 16.0mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 25 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,125 in. |
| Dicke (metrisch) | 3.2 mm |