Learn More
Macherey-Nagel™ Silikon/PTFE-Septen
Artikelnummer. 10194921 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10194921 Weiß 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10194921 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 702628
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material PTFE, Silikon
Septum Silikon/PTFE-Septen
Temperaturbereich (metrisch) 200 °C
Menge 50/Packung
Dicke (metrisch) 3 mm