Learn More
Fisherbrand™ Silikon-Pumpenschläuche
Artikelnummer. 10141841 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,5 mm
0,8 mm
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9,6 mm
Dicke (metrisch):
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
Packungsgröße:
15 Meter
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
10141841 0,5 mm 1.6 mm 15 Meter
10213321 0,8 mm 1.6 mm 15 Meter
10631692 1.6 mm 1.6 mm 15 Meter
10162031 1.6 mm 2,4 mm 15 Meter
10283361 3.2 mm 1.6 mm 15 Meter
10273411 3.2 mm 2,4 mm 15 Meter
10172031 4.8 mm 2,4 mm 15 Meter
10335111 4.8 mm 1.6 mm 15 Meter
10010061 6.4 mm 2.4 mm 15 Meter
10707501 6.4 mm 1.6 mm 15 Meter
10599201 8 mm 1.6 mm -
10468582 8 mm 2,4 mm 15 Meter
10788061 9,6 mm 2,4 mm 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10141841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.90 €
    41.09 € / 15 Meter
    Sparen 27.81 €
    40% Rabatt
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung im medizinischen Bereich.
  • FDA-, NWC- und BGA-zugelassen
  • Zertifiziert für USP XXII Klasse 6
  • Autoklavierbar in Dampf bei 130 °C
  • Durch Gammastrahlung sterilisierbar ohne Beeinträchtigung der Qualität
  • Äußeres kann undurchsichtig oder lichtdurchlässig sein
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klasse┬á6
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0,5 mm
Material Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 15┬ám
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit Peristaltikpumpe
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Durchscheinend
Produkttyp Pumpenschlauch