Learn More
Duran™ X10 Silikon-Dichtungen für Kunststoffolive D=11, 5 x 5 mm
Marke:  Duran™ 292200904
7.65 EUR gültig bis 2026-03-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27994" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11860630
  • 8.05 € / 10 Stück
Sparen Sie viel Geld bei Laborbedarf
Verwenden Sie den Aktionscode 27994
Alle Werbeaktionen anzeigen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Orange
10 Pack
Replacement Seal
For Plastic Hose Connections
Silicone