Learn More
Rotations-Silikon-Viskositätsstandards, Paragon Scientific™
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- 600ml des Produkts werden in einem gebrauchsfertigen „Test in Pack“-Behälter geliefert
- 1 Jahr haltbar
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des internationalen Testmethodenprotokolls
- Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- Für alle Spindeln mit Ausnahme der L1-Spindel sind bei Verwendung der L1-Spindel weitere Vorkehrungen zu treffen
- Sicheres Arbeiten, weniger Durcheinander, weniger Abfall, höherer Durchsatz
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Test im Verpackungsbehälter |
| Geruch | Characteristic odor |
| Viskosität | Dynamisch (cP): 553.6 mPa•s (20 °C), 501.2 mPa•s (25 °C) Kinematisch (cSt): 581.3 mm2/s (20 °C), 528.8 mm2/s (25 °C) |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Silikonflüssigkeit |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Farbe | Farblos |
| Element | Silikonflüssigkeit |
| Menge | 600 ml |
Nennwerte angegeben