Learn More
Paragon Scientific Rotations-Silikon-Viskositätsstandards, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16000510
Ansicht ändern
Click to view available options
Viskosität:
10,12 mPa (25 °C)
100,7 mPa (25 °C)
100075 mPa (25 °C)
1003 mPa (25 °C)
12423 mPa (25 °C)
251,5 mPa (25 °C)
30036 mPa (25 °C)
357,0 mPa (25 °C)
4,988 mPa (25 °C)
50,49 mPa (25 °C)
503,9 mPa (25 °C)
5034 mPa (25 °C)
60.139 mPa (25 °C)
75,53 mPa (25 °C)
Packungsgröße:
1 Stück
600 Milliliter
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskosität Packungsgröße
16000510 100,7 mPa (25 °C) 600 Milliliter
16040510 4,988 mPa (25 °C) 600 Milliliter
16090500 10,12 mPa (25 °C) 600 Milliliter
16050510 50,49 mPa (25 °C) 600 Milliliter
16070510 75,53 mPa (25 °C) 600 Milliliter
16020510 251,5 mPa (25 °C) 600 Milliliter
16030510 357,0 mPa (25 °C) 600 Milliliter
15405413 503,9 mPa (25 °C) 600 Milliliter
12010763 1003 mPa (25 °C) 1 Stück
15485403 1003 mPa (25 °C) 600 Milliliter
12020763 5034 mPa (25 °C) 1 Stück
15465403 12423 mPa (25 °C) 600 Milliliter
11964285 30036 mPa (25 °C) 1 Stück
16060510 60.139 mPa (25 °C) 600 Milliliter
11984285 100075 mPa (25 °C) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16000510 Lieferant Paragon Scientific Lieferanten-Nr. VISRT100600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 €
    94.77 € / 600 Milliliter
    Sparen 56.23 €
    37% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Doppelzertifiziert und aus Materialien höchster Qualität hergestellt. Die Paragon Scientific Silikon-Standards für die Rotationsviskosität wurden für Geräte mit minimaler Temperaturkontrolle entwickelt. Sie werden in gebrauchsfertigen 600 ml-Packungen geliefert, um ein sichereres Arbeiten, weniger Durcheinander, weniger Abfall und einen höheren Durchsatz zu gewährleisten.
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • 600ml des Produkts werden in einem gebrauchsfertigen Test in Pack-Behälter geliefert
  • 1 Jahr haltbar
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des internationalen Testmethodenprotokolls
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Für alle Spindeln mit Ausnahme der L1-Spindel sind bei Verwendung der L1-Spindel weitere Vorkehrungen zu treffen
  • Sicheres Arbeiten, weniger Durcheinander, weniger Abfall, höherer Durchsatz
Spezifikation
Verpackung Test im Verpackungsbehälter
Geruch Charakteristischer Geruch
Viskosität 100,7 mPa (25 °C)
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Silicone fluid
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Element Silikonflüssigkeit
Menge 600 ml
Nennwerte angegeben