Learn More
Silikon-Rotationsviskosität Standard, UKAS ISO 17025 / ISO 17034 zertifiziert, Nennwert 9970 mPa.s (25,00 °C), RT10000, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16010510
Change view
Click to view available options
Menge:
600 mL
Packungsgröße:
600 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16010510 600 mL 600 Milliliter
1 options
Hinweis: Gilt für alle Spindeln mit Ausnahme der L1-Spindel. Bei Verwendung der L1-Spindel sind weitere Vorkehrungen zu treffen.
Artikelnummer. 16010510
Marke: Paragon Scientific VISRT10K600
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hinweis: Gilt für alle Spindeln mit Ausnahme der L1-Spindel. Bei Verwendung der L1-Spindel sind weitere Vorkehrungen zu treffen.
Speziell zur Verwendung mit Instrumenten mit minimaler Temperaturregelung entwickelt. Gebrauchsfertige Packungen, die speziell für die schwierige Reinigung von Laborglasartikeln aus Silikon entwickelt wurden. Sicheres Arbeiten, weniger Durcheinander, weniger Abfall, höherer Durchsatz.
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • 600ml des Produkts werden in einem gebrauchsfertigen „Test in Pack“-Behälter geliefert
  • 1 Jahr haltbar
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des internationalen Testmethodenprotokolls
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
Spezifikation
Menge 600 mL
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.