Learn More
Witeg™ Dichtungen aus Silikonkautschuk
Artikelnummer. p-7158691
Change view
Click to view available options
Bohrlochgröße:
13-15 mm
15-17 mm
Artikelnummer. Bohrlochgröße
15830775 13-15 mm
15840775 15-17 mm
2 options
Artikelnummer. 15830775
Marke: Witeg™ 0 180 014
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einer vulkanisierten PTFE-Manschette/-Zwischenlage.
  • Gewinde GL 32
  • Jeder mit 29 mm Durchmesser
  • Zwei verschiedene Bohrungen erhältlich
Spezifikation
Bohrlochgröße 13-15 mm
Farbe Weiß
Enthält PTFE-Dichtungseinlage
Außendurchmesser (metrisch) 29 mm
Material Silikonkautschuk
Typ Dichtung/Dichtring