Learn More
Cole Parmer Silicone Sanitary Gasket, Tri-Clamp
Artikelnummer. p-7188319
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
3/4 in.
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11770029
Marke: Cole Parmer 3054800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cole Parmer™ Silicone Sanitary Gasket is designed for Tri-Clamp™ style fittings and comes in a wide variety of materials to match specific process needs.
  • Ideal für allgemeine und Einweg-Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Anwenderspezifische Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Alle Dichtungen erfüllen die USDA-, 3-A- und CGMP-Kriterien
  • FDA-konform
  • Alle Silikon-, EPDM-, PTFE- und Viton™ Dichtungen sind frei von tierischen Inhaltsstoffen und erfüllen die Erfordernisse der USP-Klasse IV.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Außendurchmesser (metrisch) 3/4 in.
Material Silikon
Menge 10/Packung
Sterilität Unsteril
Typ Dichtung
Gehäusematerial Silikon