Learn More
DWK Life Sciences Silikon-Dichtung, VMQ, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe
Artikelnummer. 11797118 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
11,0 bis 13,0 mm
9,0 bis 11,0 mm
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11797118 11,0 bis 13,0 mm 10 Stück
11767118 9,0 bis 11,0 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11797118 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 292361201
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Silikondichtung dient zum Abdichten und Fixieren von Gewinderohren mit entschpenden Gewindekappen.
Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Aufgrund der PTFE Schicht auf einer Seite der Dichtung ist eine gewisse Inertheit des Materials gegeben. Die enthaltene Lochbohrung ermölicht ein Einbringen von Glasstäben, Oliven, Schläuchen u.ä.
  • Mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 11,0 bis 13,0 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdichtung; Anschluss von Glasröhrchen
Verbindungsgröße GL 32
Menge 10 St./Packung
Größe (metrisch) Passt für Schlauch-Innendurchmesser:11,0 bis 13,0 mm
Außendurchmesser (metrisch) 29 mm
Material Silikon (VMQ)