Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Silikon-Dichtungsringe
Artikelnummer. 11586884
Ansicht ändern
Click to view available options
Bohrlochgröße:
10 mm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bohrlochgröße Packungsgröße
11586884 10 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11586884 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 01332510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.68 €
    73.83 € / 10 Stück
    Sparen 28.85 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dichtringe für Schraubverschlüsse mit Bohrung
  • Material: Silikonkautschuk (VMQ)
  • Mit gebondeter PTFE-Oberfläche
Spezifikation
Bohrlochgröße 10 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Gewindegröße GL 25 Schläuche mit Durchmessern von 9,0 – 11,0 mm
Menge 10
Außendurchmesser (metrisch) 22 mm
Material Silikonkautschuk