Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas.
- Schützt hygroskopische Chemikalien und konserviert Objekte, die mit Feuchtigkeit reagieren.
- Passend für BRAND™ Novus 65243 Exsikkatoren
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 215 mm |
| Beschreibung | Deckel mit Buchse |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Novus Exsikkatoren |
| Höhe (metrisch) | 84 mm |
| Produkttyp | Exsikkator-Deckel |
| Menge | Je 1 |