Learn More
BRAND™ Exsikkatordeckel aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10662242 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
215 mm
270 mm
320 mm
Höhe (metrisch):
84 mm
92 mm
113 mm
Beschreibung:
Deckel mit Buchse
Deckel mit Knauf
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Beschreibung Packungsgröße
10662242 320 mm 113 mm Deckel mit Knauf 1 Stück
10622632 215 mm 84 mm Deckel mit Buchse -
10049910 270 mm 92 mm Deckel mit Buchse 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10662242 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 65643
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Borosilikatglas. BRAND™ Exsikkatordeckel aus Borosilikatglas schützen hygroskopische Chemikalien und Objekte, die mit Feuchtigkeit reagieren. Passend für BRAND™ Novus 65243 Exsikkatoren
  • Hergestellt aus Borosilikatglas.
  • Schützt hygroskopische Chemikalien und konserviert Objekte, die mit Feuchtigkeit reagieren.
  • Passend für BRAND™ Novus 65243 Exsikkatoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 320 mm
Beschreibung Deckel mit Knauf
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Novus Exsikkatoren
Höhe (metrisch) 113 mm
Produkttyp Exsikkator-Deckel
Menge Je 1