Learn More
BRAND™ Exsikkatordeckel aus Borosilikatglas
Artikelnummer. p-8000138 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
215 mm
270 mm
320 mm
Höhe (metrisch):
84 mm
92 mm
113 mm
Beschreibung:
Deckel mit Buchse
Deckel mit Knauf
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Beschreibung unitSize
10622632 215 mm 84 mm Deckel mit Buchse -
10049910 270 mm 92 mm Deckel mit Buchse 1 Stück
10662242 320 mm 113 mm Deckel mit Knauf 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10622632
Marke: BRAND™ 65731
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas. BRAND™ Exsikkatordeckel aus Borosilikatglas schützen hygroskopische Chemikalien und Objekte, die mit Feuchtigkeit reagieren. Passend für BRAND™ Novus 65243 Exsikkatoren
  • Hergestellt aus Borosilikatglas.
  • Schützt hygroskopische Chemikalien und konserviert Objekte, die mit Feuchtigkeit reagieren.
  • Passend für BRAND™ Novus 65243 Exsikkatoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 215 mm
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Exsikkator-Deckel
Beschreibung Deckel mit Buchse
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Novus Exsikkatoren
Höhe (metrisch) 84 mm