Learn More
Hirschmann™ SILICOSEN™ Rosa Silikonstopfen
Artikelnummer. 10077842
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 bis 9 mm
9 bis 11 mm
11 bis 14 mm
13 bis 16 mm
15 bis 18 mm
18 bis 21 mm
20 bis 23 mm
22–30 mm
30–40 mm
40 bis 50 mm
Länge (metrisch):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Packungsgröße:
10 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
10077842 18 bis 21 mm 15 mm 10 Stück
10302843 6 bis 9 mm 13 mm -
10159722 11 bis 14 mm 15 mm 10 Stück
10402861 13 bis 16 mm 10 mm 10 Stück
10238730 13 bis 16 mm 30 mm 10 Stück
10169722 15 bis 18 mm 12 mm 10 Stück
10650644 20 bis 23 mm 20 mm 10 Stück
10455421 22–30 mm 20 mm 10 Stück
10660644 30–40 mm 35 mm 10 Stück
10756263 40 bis 50 mm 40 mm -
10535683 9 bis 11 mm 13 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10077842 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 8905522
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Hirschmann Instruments™ SILICOSEN™ Silikonstopfen sind speziell verarbeitete Kulturstopfen mit kontinuierlichen Blasen zur Vorbereitung, Befüllung und Sterilisation von Ku
  • Gleichmäßige Porenstruktur
  • Gute Luftdurchlässigkeit
  • Chemikalien- und temperaturbeständig
  • Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 18 bis 21 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien
Länge (metrisch) 15 mm
Menge 10/Packung
Farbe Rosa
Material Silikon
Produkttyp Kegelförmiger Stopfen