Learn More
Masterflex™ Silikonschläuche
Artikelnummer. 11755948 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.8 mm
4.8 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
8 mm
Dicke (metrisch):
0.8 mm
1.6 mm
Packungsgröße:
7.50 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) Packungsgröße
11755948 4.8 mm 8 mm 1.6 mm 7.50 Meter
11751179 0.8 mm 4 mm 0.8 mm 7.50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11755948 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0641103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00 €
    167.51 € / 7.5 Meter
    Sparen 31.49 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diesen Schlauch für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, Luftfahrt und allgemeines Labor. Saint Gobain Performance Plastics™ Silikonschläuche sind peroxid-vernetzt und bieten eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und niedrigen Druckverformungsrest.
Verwenden Sie diesen Schlauch für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, Luftfahrt und allgemeines Labor.Saint Gobain Performance Plastics™ Silikonschläuche sind peroxid-vernetzt und bieten eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und niedrigen Druckverformungsrest.
  • Geruchlose, ungiftige, durchscheinende Schläuche
  • Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI
  • Gemäß GMP hergestellt
  • Sterilisierbar im Autoklav oder mit Gammabestrahlung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,19 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 24,9 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.5 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,06 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Farbe Durchscheinend
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Produkttyp Schläuche