Learn More
BRAND™ Silikonschläuche
Artikelnummer. 10121681 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
Packungsgröße:
25 Meter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10121681 4 mm 25 Meter
15291389 5 mm 25 Meter
15201399 6 mm 25 Meter
10674162 9 mm 25 Meter
15251399 12 mm 25 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10121681 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 143352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.23 €
    46.25 € / 25 Meter
    Sparen 1.98 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Durchscheinender Schlauch
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Hinweis: Begrenzte chemische Beständigkeit bei Verwendung mit konzentrierten Säuren
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Innendurchmesser (metrisch) 2 mm
    Material Silikonkautschuk
    Außendurchmesser (metrisch) 4 mm
    Gesamtlänge (metrisch) 25 m
    Schlauchgröße 2 x 4 mm
    Farbe Durchscheinend