Learn More
BRAND™ Silikonschläuche
Artikelnummer. 15251399 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
Packungsgröße:
25 Meter
Artikelnummer. 15251399
Marke: BRAND™ 143362
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durchscheinender Schlauch
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Hinweis: Begrenzte chemische Beständigkeit bei Verwendung mit konzentrierten Säuren
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
    Material Silikonkautschuk
    Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
    Gesamtlänge (metrisch) 25 m
    Schlauchgröße 8 x 12 mm
    Farbe Durchscheinend