Learn More
JULABO™ Silicone Tubing
Artikelnummer. 17168508
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm ID, 14 mm AD
8 mm ID, 10 mm AD
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17168508
Marke: JULABO™ 8930122
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
JULABO Silicone Tubing is available in a variety of sizes.
  • -50°bis 180 °C
  • Die Größen umfassen:
    • 8 mm ID x 10 mm AD
    • 2 mm ID x 16 mm AD
Spezifikation
Temperaturbereich -60°bis +180 °C
Material Silikon
Länge (metrisch) 1 m
Durchmesser (metrisch) 12 mm ID, 14 mm AD